Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de métanile
Description
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le métanil jaune est utilisé comme indicateur. Le métanil jaune est utile dans les méthodes spectrophotométriques pour déterminer la présence de traces de nitrates et de nitrites en solution. La méthode utilise le fait que le bromate de potassium peut catalyser la décoloration du métanil jaune qui peut ensuite être analysée par spectrophotométrie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (25 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Metanil Yellow |
| Beilstein | 3831568 |
| Merck Index | 14,5928 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (25g/L). |
| Poids de la formule | 375.38 |
| Odeur | Odorless |
| pH | 10 |
| Quantité | 250 g |
Safety and Handling
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.