Learn More
SI Analytics™ Électrodes combinées en métal ScienceLine
L’électrode combinée en métal ScienceLine SI Analytics™ est le premier choix pour la titration et peut être utilisée dans une gamme d’applications telles que les titrations générales redox.
348.00€ - 403.00€
Spécification
Types de connecteurs Tête
Matériau Verre
Type Électrode combinée en métal
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Diamètre (métrique) 12 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Modèle Longueur (métrique) Jonction Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Longueur (métrique) Jonction Prix Quantité et disponibilité  
10241981
Afficher les documents
SI Analytics™
285102249
Pt 6280 120 mm Membrane en céramique
382.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10790612
Afficher les documents
SI Analytics™
285102019
Pt 62 120 mm Diaphragme durci au platine
348.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10345341
Afficher les documents
SI Analytics™
285102002
Pt 61 170 mm Diaphragme durci au platine
358.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10478952
Voir les accessoires Afficher les documents
SI Analytics™
285102413
AgCl 62 120mm Diaphragme durci au platine
403.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
Description
  • Électrode combinée en métal avec tête de fiche et câble fixe
  • À utiliser pour déterminer la valeur acide et l’halogénure (principalement le chlorure)
  • Pour déterminer l’indice d’iode, la valeur de peroxyde et les titrations générales de redox
Spécification
Spécification
Tête
Électrode combinée en métal
12 mm
Verre
-5°C à +100°C