Learn More
SI Analytics™ Électrodes combinées en métal ScienceLine
L’électrode combinée en métal ScienceLine SI Analytics™ est le premier choix pour la titration et peut être utilisée dans une gamme d’applications telles que les titrations générales redox.
Marque:  SI Analytics™ 285102413
Code produit. 10478952
  • 403.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Électrode combinée en métal avec tête de fiche et câble fixe
  • À utiliser pour déterminer la valeur acide et l’halogénure (principalement le chlorure)
  • Pour déterminer l’indice d’iode, la valeur de peroxyde et les titrations générales de redox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tête
Verre
Titrations d’halogénure
AgCl 62
120mm
4 mm
Diaphragme durci au platine
Électrode combinée en métal
Ag/AgCl
-5°C à +100°C
12 mm