Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohydraté, 99+ %, pour la biochimie
151.56€ - 975.86€
Chemical Identifiers
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 195.23
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantité Conditionnement Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Conditionnement Price Quantity & Availability  
10517241
SDS missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Chemicals
327761000
100 g Flacon en plastique
151.56€
100g
10781804
SDS missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Chemicals
327765000
500 g Flacon en plastique
395.97€
500g
10297403
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
327760025
2.5 kg Flacon en plastique
975.86€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Specifications
Afficher plus
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Product Identifier
  • MES monohydrate
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals MES monohydraté, 99+ %, pour la biochimie