Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohydraté, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10297403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10297403
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327760025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 195.23
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Absorbance (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau MES monohydrate
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Point de fusion >300.0°C
Couleur Orange-jaune à blanc
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie