Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs/recycleurs Merlin™
Les refroidisseurs réfrigérés à basse température Merlin fournissent une capacité de refroidissement continu de 1000 à 4300 watt pour les applications critiques et économisent un espace précieux.
Marque: Thermo Scientific™ 264225040002
Description
Les refroidisseurs réfrigérés à basse température Thermo Scientific™ Merlin ont un design compact qui permet d’économiser un espace précieux. Ces refroidisseurs à plage étendue de températures fournissent une capacité de refroidissement continue de 1000 à 4300 watts pour les applications critiques.
Les refroidisseurs à circulation Thermo Scientific Merlin conviennent parfaitement aux applications nécessitant une évacuation de la chaleur sur une plage étendue de températures. Dotée de cinq puissances de refroidissement avec une plage de températures allant de -15°C à +35°C, la plateforme du refroidisseur Merlin permet un puissant refroidissement dans une conception fiable et compacte. Dotés d’une grande variété d’options, incluant un vaste choix de pompes, de kits de communication et d’indicateurs de bas niveau/bas débit, les refroidisseurs à recirculation Merlin peuvent être configurés pour répondre à toute une gamme d’applications.- La conformité mondiale garantit la sécurité de l’utilisateur
- Contrôleur numérique facile à utiliser
- Le réservoir translucide permet de visualiser le niveau de liquide en un coup d’œil
- La grille amovible permet de réaliser une maintenance préventive rapide et simple
Recommandé dans les cas suivants :
- Biotechnologies
- Industrie pharmaceutique
- Laser
- Laboratoire
- Instruments analytiques
- Impression
- Semi-conducteurs
- Industrie
- Médical
Spécification
CE | |
PD2 (pompe à déplacement positif) | |
Merlin M75 LR Fluorinert | |
R134A | |
230 V, 50 Hz |
Jusqu’à 1 300 watts | |
-15°C à +35°C | |
2,5 gpm à 60 psi (9,5 l/min à 4,2 bars) | |
± 0,1°C |