Learn More
Solution étalon de plasma de mercure, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
51.26€ - 169.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.59 |
Numéro MDL | MFCD00011035 |
Clé InChI | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23931 |
ChEBI | CHEBI:16170 |
Nom IUPAC | mercure |
SMILES | [Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013865.AD |
50 mL |
51.26€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013865.AE |
100 mL | N/A | ||||||
11440370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013865.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
200.59 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16170 | |
[Hg] |
Hg | |
MFCD00011035 | |
23931 | |
mercure |
Spécification
Mercury | |
Incolore | |
MFCD00011035 | |
[Hg] | |
200.59 | |
CHEBI:16170 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Hg | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
mercure | |
23931 | |
Nitric acid: 5.0%; Mercury: 0.1%; Water: 94.9% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only