Learn More
Solution étalon de plasma de mercure, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11361439
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Hg
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Numéro MDL MFCD00011035
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nom IUPAC mercure
SMILES [Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Quantité 50 mL
Couleur Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Mercury: 0.1%; Water: 94.9%
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide