Learn More
Sulfate de mercure(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 1075.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | HgO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.65 |
Numéro MDL | MFCD00011047 |
Clé InChI | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
CID PubChem | 24544 |
Nom IUPAC | sulfate de mercure(2+) |
SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10311451
|
Thermo Scientific Acros
|
100 g | Flacon en plastique |
108.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10790482
|
Thermo Scientific Acros
|
500 g | Flacon en plastique |
391.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10638904
|
Thermo Scientific Acros
413650025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1075.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7783-35-9 | |
296.65 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
24544 | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
sulfate de mercure(2+) |
Spezifikation
Mercury(II) sulfate | |
Blanc | |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
15, 5955 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in hcl, hot dil. h2so4 and sol. of nacl | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
296.65 | |
296.64 | |
Réactif ACS | |
6.4700g/mL |
7783-35-9 | |
Poudre cristalline | |
HgSO4 | |
01,658; 15,200 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de mercure(2+) | |
24544 | |
≥98.0% | |
6.47 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Mortel par contact cutané.
Mortel en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution e
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-992-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OX0500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Mercury(II) sulfate
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only