Learn More
Sulfate de mercure(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10311451
Sulfate de mercure(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10311451
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit. 10311451
Marque: Thermo Scientific Acros 413651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24544
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Formule linéaire HgSO4
Fieser 01,658; 15,200
Merck Index 15, 5955
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in hcl, hot dil. h2so4 and sol. of nacl
Poids de la formule 296.64
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.47
Densité 6.4700g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0402008 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number413651000,413655000,413650025
Numéro de lotA0407872 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number413651000,413655000,413650025
Numéro de lotA0414002 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number413651000,413655000,413650025
Numéro de lotA0445340 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2022 Catalog Number413651000,413655000,413650025
Numéro de lotA0441096 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2022 Catalog Number413651000,413655000,413650025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Nom du produit
Sulfate de mercure(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >