Learn More
Oxyde de mercure(II), 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
sur devis - 57.70€
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11336927
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010810.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11346927
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010810.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
21908-53-2
216.59
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
HgO
MFCD00011045
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
Spécification
Mercury(II) oxide
Orange
99.998% (metals basis)
MFCD00011045
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
216.59
Dark orange powder
21908-53-2
Poudre
HgO
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
216.59
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H300-H310-H330-H373-H400-H410: Fatal if swallowed. Fatal in contact with skin. Fatal if inhaled. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7