Learn More
Oxyde de mercure(II), 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11346927
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) oxide
Point de fusion 500°C (decomposition)
Couleur Orange
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (metals basis)
Informations sur la solubilité Partially soluble in water. insoluble in alcohol,ether,acetone and ammonia.
Poids de la formule 216.59
Odeur Odorless
Aspect Dark orange powder
Densité 11.14