Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Lamelles de microscope carrées en verre borosilicaté.
19.45€ - 35.70€
Spécification
Type de produit | Lame couvre-objet |
---|---|
Forme | Carré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
À utiliser avec (équipement) | Équipement automatisé |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17254894
|
Epredia™
BB01800180A153MNZ0 |
18 x 18 mm |
19.45€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17294904
|
Epredia™
BB02400240A153MNZ0 |
24 x 24 mm |
35.70€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Carré
- Épaisseur de 0,13 à 0,16 mm
Spécification
Lame couvre-objet | |
Verre borosilicaté | |
Équipement automatisé |
Carré | |
1 (0,13 à 0,16 mm) |