Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Lamelles de microscope carrées en verre borosilicaté.
Marque: Epredia™ BB01800180A153MNZ0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Carré
- Épaisseur de 0,13 à 0,16 mm
Spécification
Lame couvre-objet | |
Verre borosilicaté | |
18 x 18 mm |
Carré | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
Équipement automatisé |