Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés MEM (50X)
Solution d’acides aminés MEM (50 X)
24.97€ - 460.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
---|---|
Concentration | 50 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Supplément d’acides aminés |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11570386
![]() |
Gibco™
11130036 |
100 mL |
24.97€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11580386
![]() |
Gibco™
11130077 |
20 x 100 ml |
460.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La solution d’amino-acides Gibco™ MEM est utilisée comme supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires. La solution d’amino-acides Gibco™ MEM est formulée pour contenir 50 fois plus d’amino-acides essentiels (à l’exception de la L-glutamine) que le milieu minimum essentiel (MEM) standard. La formulation complète est disponible.Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication sur deux sites et système de qualité conformes aux BPFa
La solution d’amino-acides Gibco™ MEM est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable à la solution d’amino-acides MEM Gibco™, fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11130-051). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
2 à 8 °C | |
Liquide | |
Culture de cellules de mammifères |
50 X | |
Supplément d’acides aminés |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen chloride
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Solution d’acides aminés MEM (50X)