Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés MEM (50X)
Description
La solution d’amino-acides Gibco™ MEM est utilisée comme supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires. La solution d’acides aminés MEM de Gibco™ est formulée pour contenir 50 X les acides aminés essentiels (à l’exception de la L-glutamine) trouvés dans le milieu essentiel minimal (MEM) standard. La formulation complète est disponible.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution d’acides aminés MEM de Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution d’acides aminés MEM de Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island (11130-051). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA, ISO 13485 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Solution d’acides aminés MEM, concentration 50X, 100 ml, liquide, pH compris entre 0 et 2, température de conservation comprise entre 2 et 8°C, durée de conservation de 12 mois, température ambiante et condition d’expédition ambiante, utilisée pour la culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères |
| Concentration | 50 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément d’acides aminés |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 0 à 2 |
| Quantité | 100 mL |
| État réglementaire | RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche |
Sécurité et traitement
- MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen chloride