Learn More
VITLAB™ Plateaux porte-instruments en mélamine/formaldéhyde
Utilisez ce plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats. Les plateaux porte-instruments en mélamine / formaldéhyde VITLAB™ sont stables et autoportants. Leurs surfaces sont lisses et faciles à nettoyer.
65.30€ - 166.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Mélamine |
Type | Plateau à instruments |
À utiliser avec | Plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15791996
|
VITLAB™
72398 |
290 x 160 x 60 mm |
127.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15781996
|
VITLAB™
72298 |
350 x 250 x 40 mm |
166.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15242619
|
VITLAB™
72098 |
190 x 150 x 40 mm |
65.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Plateau à instruments blanc
- Forme haute
- Coins arrondis
- Couvercle ajusté en PS, à commander séparément
Spécification
Blanc | |
Mélamine | |
Plateau à instruments | |
Plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VITLAB™ Plateaux porte-instruments en mélamine/formaldéhyde