Learn More
VITLAB™ Plateaux porte-instruments en mélamine/formaldéhyde
Utilisez ce plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats. Les plateaux porte-instruments en mélamine / formaldéhyde VITLAB™ sont stables et autoportants. Leurs surfaces sont lisses et faciles à nettoyer.
Marque:  VITLAB™ 72298
Code produit. 15781996
  • 166.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau à instruments blanc
  • Forme haute
  • Coins arrondis
  • Couvercle ajusté en PS, à commander séparément
Spécification
Spécification
350 x 250 x 40 mm
40 mm
Mélamine
250 mm
Blanc
350 mm
Plateau à instruments
Plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats
Nom du produit
VITLAB™ Plateaux porte-instruments en mélamine/formaldéhyde > Dimensions : L 350 x l 250 x H 40 mm