Learn More
KD Scientific Écrou/Ferrule Moyenne Pression
Le kit de remplissage automatique écrou/embout moyenne pression contient un écrou PEEK 1/16, 1/4-28 (3 pièces), un embout sans bride 1/16 (3 pièces) et un tuyau en téflon (5 ft/1,5 m).
Marque:  KD Scientific 788347
Code produit. 13423659
  • 148.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pièce de rechange / accessoire pour les pompes à seringue de KD Scientific
  • Compatible avec les produits KD Legacy et Legato™
Spécification
Spécification
None
Auto-fill Kit
Nom du produit
KD Scientific Écrou/Ferrule Moyenne Pression >