Learn More
MANF Antibody (012), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90750PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MANF Monoclonal antibody specifically detects MANF in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spécification
MANF | |
PBS | |
RUO |
012 | |
Protein A purified | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MANF Antibody (012), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu