Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme moyenne sans couvercle
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme moyenne Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
63.95€ - 288.00€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitré |
Product Type | Creusets en porcelaine de forme moyenne |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12306507
|
Haldenwanger™
L 79MF/3 |
110mL |
288.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12356497
|
Haldenwanger™
L 79MF/7A |
20mL |
94.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12346497
|
Haldenwanger™
L 79MF/7 |
15mL |
65.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12366497
|
Haldenwanger™
L 79MF/6 |
38mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12376497
|
Haldenwanger™
L 79MF/6A |
49mL |
227.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12396497
|
Haldenwanger™
79MF/4 |
90mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Vitré | |
Creusets en porcelaine de forme moyenne |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme moyenne sans couvercle