Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme moyenne sans couvercle
Code produit. 12376497
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
38mL
49mL
90mL
110mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 12376497
Marque: Haldenwanger™ L 79MF/6A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme moyenne Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 49mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 40mm
Product Type Creusets en porcelaine de forme moyenne