Learn More
Gibco™ Medium 154
Milieu 154
Marque: Gibco™ M154500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Milieu liquide stérile préparé avec 200 μM de chlorure de calcium pour la culture des kératinocytes épidermiques humains. Ce milieu de culture de base nécessite l’ajout de HKGS (S-001-5) ou d’un kit HKGS (S-001-K) avant utilisation.
Spécification
Conserver à 4°C. | |
Sans sérum | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Stérilisation par filtration | |
Calcium | |
500 mL |
Cellules kératinocytes | |
Culture de cellules de mammifères | |
Milieu 154 | |
Stérilisation par filtration | |
Rouge de phénol | |
Cascade Biologics™ | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Medium 154 > 500 ml