Learn More
Liebherr™ Congélateur ventilé vertical, pour usage scientifique
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
6075.00€ - 10090.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Comprend | Système de refroidissement, porte, poignée, verrou, roulettes |
Hauteur (métrique) intérieure | 155 cm |
Tension | 220 à 240 V |
Alimentation électrique | 220/240 V, 50 Hz |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10638215
|
Liebherr™
LGPv 1420 |
1361 L |
10090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15588229
|
Liebherr™
LGPv 8420 |
856 L |
8605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12018311
|
Liebherr™
LGPV 6520 |
597 L |
6075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Congélateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
- Plage de température -9 / -26° Stabilité de température de +/- 5°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
- Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Spécification
Blanc | |
155 cm | |
220/240 V, 50 Hz |
Système de refroidissement, porte, poignée, verrou, roulettes | |
220 à 240 V | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Congélateur ventilé vertical, pour usage scientifique