Learn More
Liebherr™ Congélateur ventilé vertical, pour usage scientifique
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque: Liebherr™ LGPv 1420
Description
- Congélateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
- Plage de température -9 / -26° Stabilité de température de +/- 5°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
- Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Spécification
Congélateur de laboratoire | |
–10 à –26°C | |
Gradient de 4,3°C | |
2 | |
60 kg charge max | |
Directives 2004/108/CE, 2006/95/CE | |
Numérique, externe | |
Blanc | |
Automatique | |
83 cm | |
216 cm | |
143 cm | |
SmartCoolingHub | |
4,5 A | |
220/240 V, 50 Hz | |
3248 kWh/a | |
253 kg |
1361 L | |
0,1°C | |
Porte pleine | |
Acier avec traitement epoxy blanc | |
0 | |
Armoire | |
Oui | |
Système de refroidissement, porte, poignée, verrou, roulettes | |
215 × 143 × 83 cm (H × L × P) | |
65 cm | |
155 cm | |
123.6 cm | |
RS 485 | |
220 à 240 V | |
50 Hz | |
R 290 | |
207 kg |