Learn More
Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene
Obtain precise standard dilutions. Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene is calibrated to contain a precise volume at a specific temperature. Flasks are used for precise dilutions and prepare standard solutions
84.30€ - 118.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13118069
|
Hirschmann™
7560186 |
250 mL |
118.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13108069
|
Hirschmann™
7560181 |
100 mL |
114.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13188059
|
Hirschmann™
7560170 |
25 mL |
84.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Class B
- PMP(TPX)
- Individual ring mark adjustment
- Standard ground and PP stopper
- Clear
- DIN EN ISO 1045
Spécification
PMP | |
A |