Learn More
Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene
Obtain precise standard dilutions. Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene is calibrated to contain a precise volume at a specific temperature. Flasks are used for precise dilutions and prepare standard solutions
Marque: Hirschmann™ 7560186
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Classe B.
- PMP(TPX)
- Réglage individuel du trait de jauge
- Bouchon rodé et en PP standard
- Transparent
- DIN EN ISO 1045
Spécification
250 mL | |
235 mm | |
0,3% |
PMP | |
NS 19/26 | |
A |