Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateur thermique de mesures
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à un indicateur de mesure thermique Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour surveiller la température actuelle de la stérilisation.
Marque:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE093D01P1
Code produit. 11790919
  • 21.75€ / 50 pièces
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
  • Adhésives
  • Discrètes
  • Irréversibles
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermographic Measurements Ltd Indicateur thermique de mesures > Plage de températures : 93°C