Learn More
Thermographic Measurements Ltd Peinture thermique à changement unique Thermax™
Fournit une indication claire lorsque les températures ont été dépassées. La peinture thermique à changement unique Thermax™ Hallcrest TMC™ est idéale pour produire des relevés thermiques et s’avère souvent être une méthode précise de mesure des températures élevées.
Marque: Thermographic Measurements Ltd IPMC135THE250ML
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Peinture à température temporisée
- À base de solvants
- Aucune couche primaire nécessaire sur la plupart des surfaces
- Couleur résistante à la lumière directe du soleil
- Temps de réponse court
- Des performances supérieures dans des environnements normaux et hostiles
- Idéal pour les relevés thermiques
- Des contrastes de couleurs clairs et forts
- Résistant à l’huile, à la vapeur et à l’eau
- Aucun additif requis
Spécification
Peinture pour température temporisée (135°C) | |
ISO 9001 | |
250 ml |
Color changing paint to show heat exposure | |
Rose | |
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |