Learn More
Thermographic Measurements Ltd Peinture thermique à changement unique Thermax™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peinture à température temporisée
- À base de solvants
- Aucune couche primaire nécessaire sur la plupart des surfaces
- Couleur résistante à la lumière directe du soleil
- Temps de réponse court
- Des performances supérieures dans des environnements normaux et hostiles
- Idéal pour les relevés thermiques
- Des contrastes de couleurs clairs et forts
- Résistant à l’huile, à la vapeur et à l’eau
- Aucun additif requis
Spécification
Spécification
| Type de produit | Peinture pour température temporisée (135°C) |
| À utiliser avec (application) | Color changing paint to show heat exposure |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Couleur | Rose |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |