Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
Marque: Quickfit TRF695
Description
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
- L’extrémité inférieure fermée du bouchon comporte un “égouttoir” pour que le liquide collé retombe dans le flacon
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- La tête plate permet de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter toute contamination de la surface rodée
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
Spécification
Fioles jaugées | |
19/26 | |
Verre |
10/boîte | |
NS 19/26 | |
Verre soufflé creux |