Learn More
Burette modulaire MBL™ de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE
Fabriquée en verre borosilicaté et avec un entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
84.80€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,1 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12441567
Afficher les documents
MBL
BRB264P
25 ml
84.80€
1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12451567
Afficher les documents
MBL
BRB266P
50 ml
84.80€
1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
Description
    • Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
    • Robinet d’arrêt en PTFE pour des performances sans graisse
    • Graduations en émail bleu faciles à lire
    • Conception modulaire avec tube de burette, robinet d’arrêt et jet amovibles pour un remplacement facile
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Bleu
± 0,1 ml
ISO 385
0,1 mL
PTFE
Buret volumétrique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Burette modulaire MBL™ de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE