Learn More
Burette modulaire MBL™ de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Robinet d’arrêt en PTFE pour des performances sans graisse
- Graduations en émail bleu faciles à lire
- Conception modulaire avec tube de burette, robinet d’arrêt et jet amovibles pour un remplacement facile
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Balance | Bleu |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ± 0,1 ml |
| Type | Buret volumétrique |
| Certifications/Conformité | ISO 385 |