Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait
En verre sodocalcique et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre de classe AS MBL™ à un seul trait sont étalonnées pour délivrer un volume donné et présentent des marquages ambrés indélébiles.
Marque: MBL PRA726AS
11.53 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriquées en verre sodocalcique, conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre MBL™ à un trait de classe A S sont étalonnées pour la distribution et comprennent des marquages oranges indélébiles.
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Étalonnées pour délivrer
- Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
- Marquage en coloration ambrée permanente
- Classe AS avec délai d’attente de +5 s
- En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
Spécification
plusmn;0,02 ml | |
ISO 648, DIN 12691 | |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
plusmn;0,02 ml | |
10 ml |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
2/boîte | |
Rouge | |
Pipette à poire |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
26Heures
17Minutes
9Secondes
38