Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait
Code produit. p-8002356
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 mL
100 ml
Tolérance:
± 0,05 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,08 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Précision:
± 0,05 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,08 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11349653
Marque: MBL PRA736AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre de classe AS MBL™ à un seul trait sont étalonnées pour délivrer un volume donné et présentent des marquages ambrés indélébiles.
Fabriquées en verre sodocalcique, conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre MBL™ à un trait de classe A S sont étalonnées pour la distribution et comprennent des marquages oranges indélébiles.
  • Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
  • Étalonnées pour délivrer
  • Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
  • Marquage en coloration ambrée permanente
  • Classe AS avec délai d’attente de +5 s
  • En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn; 0,08 ml
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Quantité 2/boîte
Tolérance plusmn; 0,08 ml
Couleur Jaune
Volume (métrique) 100 ml
Type Pipette à poire