Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait
Fabriquées en verre sodocalcique, conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre MBL™ à un trait de classe A S sont étalonnées pour la distribution et comprennent des marquages oranges indélébiles.
Marque:  MBL PRA728AS
13.13 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11309653
  • 15.05€ / 2 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre sodocalcique et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691.Les pipettes en verre de classe AS MBL™ à un seul trait sont étalonnées pour délivrer un volume donné et présentent des marquages ambrés indélébiles.
  • Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
  • Étalonnées pour délivrer
  • Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
  • Marquage en coloration ambrée permanente
  • Classe AS avec délai d’attente de +5 s
  • En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
plusmn; 0,03 ml
ISO 648, DIN 12691, norme ISO
Verre sodocalcique
Ambré
plusmn; 0,03 ml
15 ml
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
2/boîte
Vert
Pipette à poire