Learn More
Pipettes graduées en verre type 3 classe B MBL™
Conforme à la norme ISO 835. Les pipettes en verre MBL ™ type 3 classe B graduées sont fabriquées en verre sodocalcique avec une bordure usinée robuste.
20.20€ - 36.40€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 835 |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12623042
|
MBL
PRA836B |
10 ml |
24.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12603042
|
MBL
PRA830B |
1 ml |
20.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12434741
|
MBL
PRA838B |
25 ml |
36.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12613042
|
MBL
PRA834B |
5 ml |
20.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12590046
|
MBL
PRA832B |
2 ml |
21.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à la buse
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
Verre sodocalcique | |
5/boîte |
ISO 835 | |
Oui |