Learn More
Pipettes graduées en verre type 3 classe B MBL™
Conforme à la norme ISO 835. Les pipettes en verre MBL ™ type 3 classe B graduées sont fabriquées en verre sodocalcique avec une bordure usinée robuste.
Marque: MBL PRA836B
20.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à la buse
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
Verre sodocalcique | |
0,1 mL | |
plusmn; 0,1 ml | |
10 ml |
ISO 835 | |
Oui | |
5/boîte | |
Orange | |
Classe B. |