missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pipettes compte-gouttes MBL™ pour flacons de réactifs en verre sodocalcique
En verre sodocalcique transparent.
51.65€ - 83.60€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
Comprend | Pipettes compte-gouttes avec tétine en silicone |
Type | Pipette compte-gouttes |
Product Code | Brand | Description | À utiliser avec (équipement) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | À utiliser avec (équipement) | Price | Quantity & Availability | ||||
15419793
|
MBL
SBD050 |
Joint de taille 14/15 | Flacon de 50 ml |
81.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15768057
|
MBL
SBD100 |
Joint de taille 14/23 | Flacon de 100 ml |
83.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15778057
|
MBL
SBD250 |
Joint de taille 19/26 | Flacon de 250 ml |
51.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre sodocalcique transparent
- Avec cône en verre rodé intégré sur la pipette
- Livrées avec des tétines en caoutchouc
- Flacons disponibles séparément
Specifications
Verre sodocalcique | |
Pipettes compte-gouttes avec tétine en silicone | |
Pipette compte-gouttes |