Learn More
Pipettes compte-gouttes MBL™ pour flacons de réactifs en verre sodocalcique
En verre sodocalcique transparent.
Marque: MBL SBD250
47.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.08500kg
Description
En verre sodocalcique transparent
- Avec cône en verre rodé intégré sur la pipette
- Livrées avec des tétines en caoutchouc
- Flacons disponibles séparément
Spécification
Joint de taille 19/26 | |
Pipettes compte-gouttes avec tétine en silicone | |
Flacon de 250 ml |
Verre sodocalcique | |
Pipette compte-gouttes |