Learn More
Col lisse en verre borosilicaté MBL™ de classe A
Étalonné pour des tolérances de classe A. Le numéro de série, le code de lot et la date de fabrication de chaque ballon à col lisse en verre borosilicaté de classe A MBL™ sont individuellement gravés au laser.
Marque: MBL FRD204
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
- Certifiée conforme “H”
- Inscriptions en émail bleu
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Conformes à la norme ISO 1042
- Avec col non rodé pour bouchons en caoutchouc
- En verre borosilicaté
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Certifiée conforme “H”
- Gravés individuellement au laser avec numéro de série, code de lot et date de fabrication
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Inscriptions en émail bleu
Specifications
Classe A, ISO 1042, certifié conforme “H” | |
20 ml | |
110 mm | |
plusmn; 0,04 ml | |
A |
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
unie | |
Oui |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction