Learn More
Col lisse en verre borosilicaté MBL™ de classe A
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
±0.4 ml
± 0,15 ml
± 0,25 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
plusmn; 0,025 ml
plusmn; 0,04 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
- Certifiée conforme “H”
- Inscriptions en émail bleu
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Conformes à la norme ISO 1042
- Avec col non rodé pour bouchons en caoutchouc
- En verre borosilicaté
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Certifiée conforme “H”
- Gravés individuellement au laser avec numéro de série, code de lot et date de fabrication
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Inscriptions en émail bleu
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe A, ISO 1042, certifié conforme “H” |
| Matériau du bouchon | Caoutchouc |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Type de goulot | unie |
| Tolérance | ± 0,25 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |