Learn More
Col lisse en verre borosilicaté MBL™ de classe A
Étalonné pour des tolérances de classe A. Le numéro de série, le code de lot et la date de fabrication de chaque ballon à col lisse en verre borosilicaté de classe A MBL™ sont individuellement gravés au laser.
Marque:  MBL FRD206
Code produit. 12200353
  • 41.90€ / 5 pièces
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
  • Certifiée conforme “H”
  • Inscriptions en émail bleu
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Conformes à la norme ISO 1042
  • Avec col non rodé pour bouchons en caoutchouc
  • En verre borosilicaté
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Certifiée conforme “H”
  • Gravés individuellement au laser avec numéro de série, code de lot et date de fabrication
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Inscriptions en émail bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Classe A, ISO 1042, certifié conforme “H”
25 ml
110 mm
plusmn; 0,04 ml
A
Caoutchouc
Verre borosilicaté
unie