Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4450
Les unités Thermo Scientific MaxQ 4450 sont des agitateurs-incubateurs réfrigérés polyvalents, qui conviennent parfaitement à l'incubation d'un faible nombre de récipients.
7635.00€ - 8085.00€
Spécification
Orbite | 1,9 cm (0,75 in) |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 15,9 kg |
Vitesse de rotation | 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min |
Capacité | 4 flacons de 1 L |
Type de produit | Agitateur |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Vitesse de rotation | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Vitesse de rotation | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11754988
|
Thermo Scientific™
SHKE4450-1CEPR |
Agitateur-incubateur orbital de paillasse de petite capacité | 240 V, 50/60 Hz | 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | Température ambiante de +5°C à 80°C | N/A | |||
10215762
|
Thermo Scientific™
SHKE4450-1CE |
Agitateur-incubateur orbital de paillasse de petite capacité | 240 V, 50/60 Hz | 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | Température ambiante de +5°C à 80°C | N/A | |||
10397903
|
Thermo Scientific™
SHKE4450CC-1CE |
Agitateur-incubateur orbital de paillasse avec serpentin de refroidissement (refroidisseur requis) de petite capacité | 240 V, 50/60 Hz | 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | Température ambiante de 5°C à 80°C | N/A | |||
Description
Les unités Thermo Scientific MaxQ 4450 sont des agitateurs-incubateurs réfrigérés polyvalents, qui conviennent parfaitement à l'incubation d'un faible nombre de récipients.
L'agitateur MaxQ 4450 offre une incubation/réfrigération combinée avec une agitation orbitale dans un système compact à faible encombrement. Ils occupent une surface de paillasse minimale et leur prix est économique. Ces agitateurs de paillasse conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d'extraction, à l'expression des protéines et à bien d'autres applications.
Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier l'atmosphère de la chambre.- La chambre peut accueillir quatre flacons de 1 L.
- Il existe deux plages de températures au choix : une plage pour l'incubation (de 5°C au-dessus de la température ambiante à 80°C) et une plage pour la réfrigération, avec serpentin de refroidissement et cryostat, (de 5°C en dessous de la température ambiante à 80°C).
- La régulation de la température de la chambre garantit une précision de ±0,1°C à 37°C.
- L'entraînement à triple excentrique permet de traiter de grandes quantités d'échantillons, assure une agitation uniforme et un fonctionnement continu 24h/24, même à grande vitesse. Un thermostat indépendant renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal.
- Un système de verrouillage interrompt le mouvement du plateau lorsque le couvercle est ouvert.
- La vitesse est commandée par un programmateur rotatif, lui-même contrôlé avec précision par un tachymètre standard.
- Un écran numérique affiche la température avec clarté.
- La vitesse est comprise entre 40 et 400 tr/min. Le tachymètre intégré permet d'afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres.
- Les cycles peuvent être programmés (de 1 à 60 minutes) ou fonctionner en continu.
- La vitesse, la durée et la température s'affichent sur trois écrans numériques distincts.
- La vitesse variable est comprise entre 15 et 500 tr/min.
- Le fonctionnement peut être continu ou programmé, de 1 minute à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes. L'agitateur s'arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores en cas d'écart de température ou si l'appareil fonctionne à ±10 % de la vitesse programmée. La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, et les éclaboussures.
- Le moteur DC à semi-conducteurs ne requiert aucune maintenance.
- Le cryostat crée une atmosphère réfrigérée.
- Il convient aux applications de purification des plasmides et d'expression des protéines de bactéries. Il est à utiliser avec les agitateurs MaxQ 4450 équipés d'un serpentin de refroidissement.
- La plage de températures est comprise entre 20°C et 30°C.
Le plateau n'est pas inclus.Tous les agitateurs MaxQ 4450 avec serpentin de refroidissement requièrent un cryostat (vendu séparément).
- Culture cellulaire Études de solubilité
- Procédures d’extraction Purification des plasmides
- Mélanges généraux Suspensions bactériennes
- Coloration et décoloration Procédures de lavage
- Hybridation Expression des protéines dans les bactéries
Spécification
1,9 cm (0,75 in) | |
15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | |
Agitateur | |
UL, cUL, CE | |
± 0,1°C | |
27,2 x 14,1 x 15,8 in (69,1 x 35,8 x 40,1 cm) | |
40,1 cm | |
11 in | |
28 cm | |
35,8 cm | |
77 lb | |
Numérique | |
4 |
15,9 kg | |
4 flacons de 1 L | |
35 lb | |
±0,1°C | |
50/60 Hz | |
15,8 in | |
27,2 in | |
69,1 cm | |
14,1 in | |
33 cm | |
35 kg | |
CC sans balai | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures |