Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4450
Les unités Thermo Scientific MaxQ 4450 sont des agitateurs-incubateurs réfrigérés polyvalents, qui conviennent parfaitement à l'incubation d'un faible nombre de récipients.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE4450-1CE
Description
Les unités Thermo Scientific MaxQ 4450 sont des agitateurs-incubateurs réfrigérés polyvalents, qui conviennent parfaitement à l'incubation d'un faible nombre de récipients.
L'agitateur MaxQ 4450 offre une incubation/réfrigération combinée avec une agitation orbitale dans un système compact à faible encombrement. Ils occupent une surface de paillasse minimale et leur prix est économique. Ces agitateurs de paillasse conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d'extraction, à l'expression des protéines et à bien d'autres applications.
Caractéristiques principales :- Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier la température de la chambre.
- La chambre peut accueillir quatre flacons de 1 L.
- Il existe deux plages de températures au choix : une plage pour l’incubation (de 5°C au-dessus de la température ambiante à 80°C) et une plage pour la réfrigération, avec serpentin de refroidissement et refroidisseur en option, (de 5°C en dessous de la température ambiante à 80°C).
- Surveillance et contrôle de la plage de températures de la chambre avec une précision de ±0,1°C à 37°C
- L’entraînement à triple excentrique permet de traiter de lourdes charges, assure une agitation uniforme et un fonctionnement en continu 24h/24, même à grande vitesse
- Un thermostat de surchauffe indépendant renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
- Un système de verrouillage interrompt le mouvement de la plateforme lorsque le couvercle est ouvert
Modèles analogiques :
- La vitesse est commandée par un programmateur rotatif, lui-même contrôlé avec précision par un tachymètre standard.
- Affichage numérique LED de la température facile à lire
- Vitesse : 40-400 tr/min. Le tachymètre intégré permet d’afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres
- Les cycles peuvent être programmés (de 1 à 60 minutes) ou fonctionner en continu.
Modèles numériques :
- La vitesse, la durée et la température s’affichent sur trois écrans LED distincts.
- Le contrôle de la vitesse variable est compris entre 15 et 500 tr/min
- Fonctionnement en continu et programmé de 0,1 heure à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes
- L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores en cas d’écart de température ou si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
- La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
- En cas de coupure de courant, la rétention du point de réglage conserve les paramètres et redémarre automatiquement l’unité une fois l’alimentation rétablie
- Le moteur CC à semi-conducteurs ne requiert aucun entretien
Fonctionnement du refroidisseur :
- Le refroidisseur crée une atmosphère réfrigérée.
- Il convient aux applications de purification des plasmides et d’expression des protéines dans les bactéries. Il est à utiliser avec les agitateurs MaxQ 4450 équipés d’un serpentin de refroidissement
- La plage de températures est comprise entre 20°C et 30°C.
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément).
Matériel nécessaire :
Plateforme universelle (sans pinces) ou plateforme dédiée (avec pinces préinstallées). Tous les agitateurs MaxQ 4450 avec serpentin de refroidissement nécessitent un refroidisseur (vendu séparément).
Recommandé dans les cas suivants :
- Culture cellulaire
- Études de solubilité
- Procédures d’extraction
- Purification des plasmides
- Mélanges généraux
- Suspensions bactériennes
- Coloration et décoloration
- Procédures de lavage
- Hybridations
- Expression des protéines dans les bactéries
Spécification
1,9 cm (0,75 in) | |
15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | |
220/240 V | |
4 flacons de 1 L | |
35 lb | |
Température ambiante de +9°F à 176°F | |
± 0,1°C | |
27,2 x 14,1 x 15,8 in (69,1 x 35,8 x 40,1 cm) | |
40,1 cm | |
11 in | |
28 cm | |
35,8 cm | |
77 lb | |
Numérique | |
Agitateur-incubateur de paillasse MaxQ 4450 | |
4 |
15,9 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
Température ambiante de +5°C à 80°C | |
Agitateur | |
UL, cUL, CE | |
±0,1°C | |
50/60 Hz | |
15,8 in | |
27,2 in | |
69,1 cm | |
14,1 in | |
33 cm | |
35 kg | |
Agitateur-incubateur orbital de paillasse de petite capacité | |
CC sans balai | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures |