Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 1,0 ml Matrix™
GREENER_CHOICE
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml à bouchons à vis.
Marque:  Thermo Scientific™ 3741
389.35 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10089692
  • 646.00€ / 480 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196ºC
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
  • Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
  • Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Incolore
1 mL
Polypropylène vierge (non recyclé) de qualité médicale classe VI
Fond en V
Matrix™
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Oui
Sterile & PCR Ready
Tubes à bouchon à vis et à fond V
Non
Fond en V
cas
Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Stérile
0,0338 fl oz.
Bouchon incolore
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.