Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 1,0 ml Matrix™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526112
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Vert
pourpre
rouge
s/o
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
480 tubes en vrac
5 portoirs de 96 tubes
cas
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
480 pièces
4800 pièces
Code produit. 10725784
Marque: Thermo Scientific™ 3740
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml à bouchons à vis.
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Les codes-barres 2D gravés au laser sur le fond du tube permettent d'effectuer le suivi de vos échantillons en toute sécurité et fiabilité. Les lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific garantissent l'intégration des codes-barres 2D dans des bases de données ou des systèmes de suivi existants.
Suivi en toute sécurité
  • Les codes-barres 2D sont gravés au laser à la base de chaque tube de stockage, ce qui permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du portoir de tubes, et d'associer les informations au tube correspondant.
  • Les lecteurs de tubes VisionMate ST et l VisionMate bluetooth permettent une lecture de tube individuel ; les lecteurs VisionMate SR et VisionMate High Speed permettent la lecture de portoirs de tubes et sont destinés à des applications à rendement plus élevé. Les données de chaque tube peuvent être intégrées dans une application à l'aide d'un scanner ou de la technologie ActiveX.
  • Une fonction de correction des erreurs intégrée évite toute erreur de lecture des codes-barres.
Format de stockage optimal
  • Ces tubes de stockage sont fournis dans des portoirs de tubes de très faible encombrement (format SBS), pouvant accueillir 96 tubes et permettant un réel gain d'espace. Ils sont compatibles avec les pipettes multicanaux et les automates de Liquid Handling classiques.
  • Ces portoirs de tubes garantissent également la sécurité des tubes stockés, qui peuvent être manipulés d'une seule main lors des applications de pipetage.
  • Grâce aux bouchons à vis et au 8 Channel capper decapper, il est possible de visser/dévisser les tubes d'une seule main pendant le pipetage.
  • Le format de type SBS en 8 rangéesX 12colonnes permet de remplit immédiatement 8, 12 ou 96 tubes à l'aide de pipettes existantes.
  • Le gravage au laser à même le tube évite la chute d'étiquettes. Les tubes peuvent être stockés à des températures cryogéniques.
Contrôle strict de la qualité
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont controlés afin de garantir la lisibilité de ces derniers. Chaque code barres 2D est gravé après vérification dans une base de données répertoriant l'intégralité des codes 2D attribués et ce, afin d'éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage Thermo Scientific Matrix.
  • De plus, tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour garantir l'intégrité et la sécurité des échantillons.
  • Les contrôles qualité 100 % garantissent que chaque code barres 2D est unique et lisible.
  • Tous les tubes et portoirs de tubes sont garantis DNAse Free, RNase Free, ADN Free, Endotoxines et Cytotoxines Free.
  • Les tubes sont autoclavables (bouchons dévissés).
  • Les tubes sont en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale.
  • Les portoirs de tubes sont en polycarbonate vierge de classe VI de qualité médicale ; le couvercle est en polypropylène.
  • Les bouchons sont en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale, avec joint torique en silicone vierge de classe VI de qualité médicale.
  • La plage de températures (tubes/bouchons) est comprise entre --180°C et +121°C.
  • Les portoirs de tubes sont en ABS (acrylonitrile de butadiène et de styrène).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Screw Top Tube
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Autoclavable (With Cap Loosened)
Capacité (métrique) 1,0 ml
Forme du fond Fond en V
Matériau Polypropylene (Medical Grade)
Conditionnement cas
Type de puits Fond en V
Code-barres Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon bouchons incolores
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.