Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 500 μl Matrix™
Stockez les échantillons en toute sécurité à basse température, y compris dans de l’azote liquide en phase vapeur, grâce à ces tubes à bouchon vissé.
337.00€ - 681.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 500 μL |
---|---|
Forme du fond | Conique |
Type de puits | Fond en V |
Gamme de produits | Matrix™ |
Quantité d’emballage | 480 Tubes |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Conditionnement | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Conditionnement | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10365453
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3743 |
Incolore | cas | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
522.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11855472
![]() |
Thermo Scientific™
3743RED |
Rouge | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
522.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11875472
![]() |
Thermo Scientific™
3743YEL |
Jaune | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
470.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11825472
![]() |
Thermo Scientific™
3743BLU |
Bleu | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
522.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11835472
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3743GRE |
Vert | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
426.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11865472
![]() |
Thermo Scientific™
3743WHI |
Blanc | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
426.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11845472
![]() |
Thermo Scientific™
3743PUR |
Violet | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
470.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10111683
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744 |
Incolore | cas | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
681.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11815482
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744RED |
rouge | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
670.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11835482
![]() |
Thermo Scientific™
3744YEL |
Jaune | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
670.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11885472
![]() |
Thermo Scientific™
3744BLU |
Bleu | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
624.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11895472
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744GRE |
Vert | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
624.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11825482
![]() |
Thermo Scientific™
3744WHI |
Blanc | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
603.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11805482
![]() |
Thermo Scientific™
3744PUR |
pourpre | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
603.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10405983
![]() |
Thermo Scientific™
3745 |
s/o | cas | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
337.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12346263
![]() |
Thermo Scientific™
3743AMB |
Rouge | Bulk | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
412.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
13416918
![]() |
Thermo Scientific™
3744-WP |
Incolore | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Bouchon vissé avec patch blanc |
665.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 500 μl accompagnés de leurs bouchons vissés Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste. Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchons vissés 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Protection fiable des échantillons- Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
- Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
- Les tubes à bouchons vissés sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
- Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
- Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
- Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
- Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
- Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
- Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
- Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
- Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
Spécification
500 μL | |
Fond en V | |
480 Tubes | |
Oui |
Conique | |
Matrix™ | |
16907 fl oz. | |
Sterile and PCR Ready |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.