Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 500 μl Matrix™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10405983
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
Vert
Violet
pourpre
s/o
Conditionnement:
5 portoirs de 96 tubes
En vrac
cas
Type de produit:
Bouchon vissé avec patch blanc
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Conditionnement:
480 pièces
Code produit. 10405983
Marque: Thermo Scientific™ 3745
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les échantillons en toute sécurité à basse température, y compris dans de l’azote liquide en phase vapeur, grâce à ces tubes à bouchon vissé.
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 500 μl accompagnés de leurs bouchons vissés Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste. Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchons vissés 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Protection sûre des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
  • Compatible avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
  • Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Couleur de bouchon s/o
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 500 μL
Forme du fond Conique
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement cas
Type de puits Fond en V
Code-barres Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Quantité d’emballage 480 Tubes
Bouchon inclus Non
Capacité (impériale) 16907 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.