Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 500 μl Matrix™
Stockez les échantillons en toute sécurité à basse température, y compris dans de l’azote liquide en phase vapeur, grâce à ces tubes à bouchon vissé.
Marque: Thermo Scientific™ 3744-WP
413.28 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 500 μl accompagnés de leurs bouchons vissés Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste. Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchons vissés 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Protection sûre des échantillons
- Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
- Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
- Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
- Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
- Compatible avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
- Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
- Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
- Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
- Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
- Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
Spécification
Bouchon vissé avec patch blanc | |
Non | |
Conique | |
White Patch | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée | |
Stérile | |
Oui | |
16907 fl oz. | |
Sterile and PCR Ready |
Incolore | |
500 μL | |
PP vierge de qualité médicale classe VI | |
Racks | |
Fond en V | |
Matrix™ | |
480 Tubes | |
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI | |
Oui |
Accessoires et services
-
Thermo Scientific™ Capit-All Flex Decapsuleur Automatisé Capit-All Flex Automated Capper/Decapper Code produit: 30178456
80245.00€ / 1 pièce
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.